Tisk…
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 2690 CZK
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholino)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095109
CAS číslo: 933052-52-9