Tisk…
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360269-1G OR360269-5G
APOSOR360269-1GEA 4040 CZK
APOSOR360269-1G APOSOR360269-5G
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684320
CAS číslo: 766549-26-2