Tisk…
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360238-1G OR360238-25G OR360238-5G
APOSOR360238-1GEA 2480 CZK
APOSOR360238-1G APOSOR360238-25G APOSOR360238-5G
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062416
CAS číslo: 332154-57-1