4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR360226-25G
APOSOR360226-25GEA
2280
CZK
APOSOR360226-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₂₂BNO₂ MW: 247,1410 g/mol Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663854 CAS číslo: 171364-78-6 |