Tisk…
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
OR360157-25G
APOSOR360157-25GEA 1700 CZK
APOSOR360157-25G
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₄H₄BClN₂O₂
MW: 158,35 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08063113
CAS číslo: 1003845-06-4