Tisk…
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
OR360153-5G OR360153-1G OR360153-25G
APOSOR360153-5GEA 1490 CZK
APOSOR360153-5G APOSOR360153-1G APOSOR360153-25G
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Vzorec: C₁₂H₉BO₂S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01318982
CAS číslo: 668983-97-9