4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid
OR360145-1G
OR360145-10G
OR360145-5G
APOSOR360145-1GEA
1240
CZK
APOSOR360145-1G
APOSOR360145-10G
APOSOR360145-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₇BN₂O₂ MW: 220,08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11223486 CAS číslo: 229009-40-9 |