4-Quinolineboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Quinolin-4-ylboronic acid
OR360134-1G
OR360134-5G
APOSOR360134-1GEA
1450
CZK
APOSOR360134-1G
APOSOR360134-5G
4-Quinolineboronic acid 95+%
4-Quinolineboronic acid
Vzorec:
C₉H₈BNO₂ MW: 172.9763 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03095174 CAS číslo: 371764-64-6 |