Tisk…
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360125-1G OR360125-250MG
APOSOR360125-1GEA 1800 CZK
APOSOR360125-1G APOSOR360125-250MG
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11617853
CAS číslo: 325142-95-8