Tisk…
1-Decylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360123-25G OR360123-5G
APOSOR360123-25GEA 9390 CZK
APOSOR360123-25G APOSOR360123-5G
1-Decylboronic acid
1-Decylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₂₃BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074638
CAS číslo: 24464-63-9