Tisk…
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3600T-5MG OR3600T-100MG OR3600T-10MG
APOSOR3600T-5MGEA 6220 CZK
APOSOR3600T-5MG APOSOR3600T-100MG APOSOR3600T-10MG
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
A powerful & specific inhibitor of several a-L-fucosidases.
Vzorec: C₆H₁₃NO₃·HCl
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 210174-73-5