Tisk…
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360079-1G OR360079-250MG
APOSOR360079-1GEA 11580 CZK
APOSOR360079-1G APOSOR360079-250MG
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid 98%
(5-Ethylpyridin-3-yl)boronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1001907-70-5