Tisk…
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360076-1G OR360076-5G
APOSOR360076-1GEA 8530 CZK
APOSOR360076-1G APOSOR360076-5G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BClNO₃
Bod tání: 238…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783865
CAS číslo: 871332-73-9