Tisk…
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid, 4-(Methoxymethoxy)benzeneboronic acid
OR360049-25G OR360049-5G
APOSOR360049-25GEA 24400 CZK
APOSOR360049-25G APOSOR360049-5G
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412067
CAS číslo: 162662-27-3