Tisk…
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360039-100G OR360039-10G OR360039-25G
APOSOR360039-100GEA 7840 CZK
APOSOR360039-100G APOSOR360039-10G APOSOR360039-25G
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Vzorec: C₁₂H₈B₂O₄
Bod tání: 189…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842343
CAS číslo: 13826-27-2