3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
OR360037-1G
OR360037-25G
OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA
622
CZK
APOSOR360037-1G
APOSOR360037-25G
APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₅BO₂Si Bod tání: 145…150 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03093884 CAS číslo: 177171-16-3 |