Tisk…
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR360027-1G OR360027-5G
APOSOR360027-1GEA 4960 CZK
APOSOR360027-1G APOSOR360027-5G
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane) 95%
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane)
Vzorec: C₉H₁₁BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799577
CAS číslo: 40218-49-3
UN: 3265
ADR: 8,II