Tisk…
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360018-25G OR360018-5G
APOSOR360018-25GEA 3190 CZK
APOSOR360018-25G APOSOR360018-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Bod tání: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863906
CAS číslo: 68716-51-8