Tisk…
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-methylthiopyridine
OR3600-1G OR3600-250MG OR3600-5G
APOSOR3600-1GEA 5200 CZK
APOSOR3600-1G APOSOR3600-250MG APOSOR3600-5G
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₆BrNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689537
CAS číslo: 142137-18-6