5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3598-1G
OR3598-250MG
APOSOR3598-1GEA
0
CZK
APOSOR3598-1G
APOSOR3598-250MG
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Vzorec:
C₆H₈BNO₄S MW: 201.00 g/mol Bod tání: 123…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689536 CAS číslo: 913836-01-8 |