Tisk…
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Oxazole-5-carboxylic acid
OR3589-500MG OR3589-25G OR3589-5G
APOSOR3589-500MGEA 1040 CZK
APOSOR3589-500MG APOSOR3589-25G APOSOR3589-5G
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₃
MW: 113.07 g/mol
Bod tání: 226…230 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04114931
CAS číslo: 118994-90-4