Tisk…
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3586-100G OR3586-25G
APOSOR3586-100GEA 1660 CZK
APOSOR3586-100G APOSOR3586-25G
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
2,5-Dichlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079746
CAS číslo: 16611-67-9