Tisk…
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
OR3584-1G OR3584-5G
APOSOR3584-1GEA 1700 CZK
APOSOR3584-1G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₈H₁₁N₃S
MW: 181,26 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025145
CAS číslo: 13431-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III