Tisk…
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3581-5G OR3581-1G OR3581-25G
APOSOR3581-5GEA 744 CZK
APOSOR3581-5G APOSOR3581-1G APOSOR3581-25G
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₂BrCl₂N
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659484
CAS číslo: 138006-41-4
ADR: 6.1,III