Tisk…
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 2200 CZK
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂N₂O₂
Bod tání: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266223
CAS číslo: 15862-37-0