Tisk…
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 827 CZK
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234160
CAS číslo: 22280-60-0