Tisk…
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 9760 CZK
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258.29 g/mol
Bod tání: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317547
CAS číslo: 62140-67-4