Tisk…

Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester

OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 2940 CZK
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅S
Bod tání: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317545
CAS číslo: 63484-12-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR