Tisk…
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid Methyl Ester, 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Methyl 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride impurity B
OR3568-100G OR3568-25G
APOSOR3568-100GEA 1410 CZK
APOSOR3568-100G APOSOR3568-25G
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₅S
MW: 245,25 g/mol
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317542
CAS číslo: 33045-52-2
EINECS: 251-358-1