Tisk…
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3567-10G OR3567-50G OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA 662 CZK
APOSOR3567-10G APOSOR3567-50G APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₅S
MW: 232,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129997
CAS číslo: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1