Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
OR3564-1G
OR3564-25G
OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA
870
CZK
APOSOR3564-1G
APOSOR3564-25G
APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec:
C₈H₇ClO₄S MW: 234.6600 g/mol Bod tání: 63…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06408800 CAS číslo: 63555-50-0 UN: 1759 ADR: 8 III |