1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3561-100G
OR3561-25G
OR3561-5G
APOSOR3561-100GEA
4960
CZK
APOSOR3561-100G
APOSOR3561-25G
APOSOR3561-5G
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₉NO₄ Bod tání: 74…75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024210 CAS číslo: 4920-84-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...