Tisk…
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 622 CZK
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,43 g/mol
Bod varu: 95 °C/15mmHg
Bod tání: 73…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483232
CAS číslo: 32779-36-5