Tisk…
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR3559-100G
APOSOR3559-100GEA 6390 CZK
APOSOR3559-100G
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO₄S
MW: 236,68 g/mol
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051769
CAS číslo: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II