Tisk…

2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: N,N-Dimethylindoline-5-sulphonamide

OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 23580 CZK
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226,3 g/mol
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00214476
CAS číslo: 99169-99-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR