Tisk…
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 2320 CZK
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141.1247 g/mol
Bod varu: 51…57 °C/0.1mmHg
Bod tání: 45…48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689502
CAS číslo: 41172-57-0