Tisk…
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl oxazole-5-carboxylate
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 662 CZK
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141.13 g/mol
Bod varu: 60 °C/2.25mmHg
Hustota: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04114930
CAS číslo: 118994-89-1