Tisk…
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR3548-250MG OR3548-500MG
APOSOR3548-250MGEA 622 CZK
APOSOR3548-250MG APOSOR3548-500MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689506
CAS číslo: 108281-79-4