Tisk…
6-Iodonicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3547-1G OR3547-5G
APOSOR3547-1GEA 5860 CZK
APOSOR3547-1G APOSOR3547-5G
6-Iodonicotinonitrile 98%
6-Iodonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃IN₂
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689512
CAS číslo: 289470-22-0