Methyl-2-iodonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3543-500MG
OR3543-250MG
APOSOR3543-500MGEA
7110
CZK
APOSOR3543-500MG
APOSOR3543-250MG
Methyl-2-iodonicotinate 98%
Methyl-2-iodonicotinate
Vzorec:
C₇H₆INO₂ MW: 263,03 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08689498 CAS číslo: 913836-18-7 |