Tisk…
4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3541-25G OR3541-5G
APOSOR3541-25GEA 979 CZK
APOSOR3541-25G APOSOR3541-5G
4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%
4-Bromo-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇BrO₂
Bod tání: 217…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094221
CAS číslo: 16650-55-8