Tisk…
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 705 CZK
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Bod tání: 189…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797227
CAS číslo: 42860-02-6