Tisk…
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR3538-1G OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA 622 CZK
APOSOR3538-1G APOSOR3538-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437885
CAS číslo: 63071-10-3