Tisk…
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-Bromophenylacetate, Methyl 2-(3-bromophenyl)acetate
OR3537-100G OR3537-25G OR3537-5G
APOSOR3537-100GEA 7050 CZK
APOSOR3537-100G APOSOR3537-25G APOSOR3537-5G
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Methyl (3-bromophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229.0700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06858764
CAS číslo: 150529-73-0