Methyl-6-bromopicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
OR3536-1G
OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA
622
CZK
APOSOR3536-1G
APOSOR3536-5G
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Methyl-6-bromopicolinate
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Bod tání: 92…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203934 CAS číslo: 26218-75-7 |