Tisk…
7-Aminoindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Indol-7-ylamine, 1H-Indol-7-amine, 7-Amino-1H-indole, 7-Indolamine
OR3531-100MG OR3531-500MG
APOSOR3531-100MGEA 705 CZK
APOSOR3531-100MG APOSOR3531-500MG
7-Aminoindole 97%
7-Aminoindole
Vzorec: C₈H₈N₂
Bod tání: 90…100 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02093960
CAS číslo: 5192-04-1