Tisk…
1-Acetylnaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
OR3521-500G OR3521-25G OR3521-100G
APOSOR3521-500GEA 1370 CZK
APOSOR3521-500G APOSOR3521-25G APOSOR3521-100G
1-Acetylnaphthalene 95%
1-Acetylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 301…303 °C
Bod tání: 10,5 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004013
CAS číslo: 941-98-0
EINECS: 213-384-1