Tisk…
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR3520-1G OR3520-5G OR3520-10G
APOSOR3520-1GEA 622 CZK
APOSOR3520-1G APOSOR3520-5G APOSOR3520-10G
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
3-Bromo-6-chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4505 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258777
CAS číslo: 929000-66-8