Tisk…

4-Methoxypicolinic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 1040 CZK
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinic acid 98%
4-Methoxypicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115716
CAS číslo: 29082-91-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR