Tisk…
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)piperidine
OR3511-1G OR3511-250MG
APOSOR3511-1GEA 3410 CZK
APOSOR3511-1G APOSOR3511-250MG
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₃₀BNO₃
MW: 331,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258652
CAS číslo: 934586-49-9